Isochinolin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
I0182-25G
I0182-500G
TCIAI0182-25GEA
132
DKK
TCIAI0182-25G
TCIAI0182-500G
Isochinolin ≥95.0% (by GC)
Isoquinoline
Formel:
C₉H₇N Molekylvægt: 129.16 g/mol Kogepunkt: 242°C Flammepunkt: 107 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006898 CAS-nummer: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,05222 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |