5-Nitroisoquinolin
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0640-25G N0640-5G
TCIAN0640-25GEA 1020 DKK
TCIAN0640-25G TCIAN0640-5G
5-Nitroisoquinolin
5-Nitroisoquinolin
Formel: C₉H₆N₂O₂
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 111…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006905
CAS-nummer: 607-32-9
EINECS: 210-133-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&vid=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 115.0 deg-C