Ethyl 6-chlornicotinat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 6-chloronicotinate
E0852-25G E0852-5G
TCIAE0852-25GEA 575 DKK
TCIAE0852-25G TCIAE0852-5G
Ethyl 6-chlornicotinat ≥97.0% (by GC)
Ethyl 6-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185.61 g/mol
Kogepunkt: 150°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00082739
CAS-nummer: 49608-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&vid=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %