1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1270-25G D1270-500G D1270-100G
TCIAD1270-25GEA 132 DKK
TCIAD1270-25G TCIAD1270-500G TCIAD1270-100G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Formel: C₉H₁₆N₂
Kogepunkt: 83°C
Flammepunkt: 116°C
MDL Number: MFCD00006930
CAS-nummer: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&vid=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %