2-Methyl-2-thiazolin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0285-100ML M0285-25ML
TCIAM0285-100MLEA 2570 DKK
TCIAM0285-100ML TCIAM0285-25ML
2-Methyl-2-thiazolin ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-thiazolin
Formel: C₄H₇NS
Kogepunkt: 145°C
Flammepunkt: 37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005314
CAS-nummer: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&vid=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %