N-Methylformanilid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0552-25G M0552-500G M0552-100G
TCIAM0552-25GEA 132 DKK
TCIAM0552-25G TCIAM0552-500G TCIAM0552-100G
N-Methylformanilid ≥99.0% (by GC)
N-Methylformanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17 g/mol
Kogepunkt: 243°C
Flammepunkt: 129°C
MDL Number: MFCD00003283
CAS-nummer: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&vid=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %