1,1'-Dibromferrocen 98,0 HPLC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2829-1G D2829-5G
TCIAD2829-1GEA 911 DKK
TCIAD2829-1G TCIAD2829-5G
1,1'-Dibromferrocen 98,0 HPLC, T
1,1'-Dibromferrocen
Formel: C₁₀Br₂Fe
Molekylvægt: 335.76 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075755
CAS-nummer: 1293-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&vid=c6ea013183be6760edad20b241aa82e7e4a46807&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity