Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B1090-25G
B1090-5G
TCIAB1090-25GEA
2010
DKK
TCIAB1090-25G
TCIAB1090-5G
Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥97.0% (by GC)
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Formel:
C₈H₁₈Si₂ Molekylvægt: 170.4 g/mol Flammepunkt: 2°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008276 CAS-nummer: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 UN nummer: 1325 ADR: 4.1 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |