Furfurylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0091-25ML F0091-500ML F0091-100ML
TCIAF0091-25MLEA 132 DKK
TCIAF0091-25ML TCIAF0091-500ML TCIAF0091-100ML
Furfurylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Kogepunkt: 146°C
Flammepunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00003258
CAS-nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN nummer: 2526
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&vid=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %