1,2-Epoxyoctadecan ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
E0313-25G
E0313-400G
TCIAE0313-25GEA
189
DKK
TCIAE0313-25G
TCIAE0313-400G
1,2-Epoxyoctadecan ≥85.0% (by GC)
1,2-Epoxyoctadecane
Formel:
C₁₈H₃₆O |
MDL Number:
MFCD00005152 CAS-nummer: 7390-81-0 EINECS: 230-977-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 85.0 % |