1,2-Epoxydodecan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D1984-25ML
D1984-100ML
TCIAD1984-25MLEA
132
DKK
TCIAD1984-25ML
TCIAD1984-100ML
1,2-Epoxydodecan ≥95.0% (by GC)
1,2-Epoxydodecane
Formel:
C₁₂H₂₄O Kogepunkt: 85°C Flammepunkt: 105°C |
MDL Number:
MFCD00005150 CAS-nummer: 2855-19-8 EINECS: 220-667-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |