1,2-Epoxydecan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0315-25ML E0315-500ML
TCIAE0315-25MLEA 427 DKK
TCIAE0315-25ML TCIAE0315-500ML
1,2-Epoxydecan ≥97.0% (by GC)
1,2-Epoxydecane
Formel: C₁₀H₂₀O
Kogepunkt: 208°C
Flammepunkt: 78°C
MDL Number: MFCD00005158
CAS-nummer: 2404-44-6
EINECS: 219-295-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&vid=26ad6c8c8559bace02696966c1ab389dffcbb8fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %