N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
D3811-25G
D3811-5G
TCIAD3811-25GEA
1900
DKK
TCIAD3811-25G
TCIAD3811-5G
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin
Formel:
C₅H₁₄N₂ Kogepunkt: 140°C Flammepunkt: 20°C |
MDL Number:
MFCD00008292 CAS-nummer: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 UN nummer: 2733 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |