1,1'-Dimethylferrocen ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1273-25G D1273-5G
TCIAD1273-25GEA 3190 DKK
TCIAD1273-25G TCIAD1273-5G
1,1'-Dimethylferrocen ≥93.0% (by GC)
1,1'-Dimethylferrocen
Formel: C₁₂H₁₄Fe
MDL Number: MFCD00001425
CAS-nummer: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&vid=7a3103e0e5b4d2721c12eeb92e5d4ba29aeb39e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C