5-Aminonicotinsyre ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2000-25G A2000-5G
TCIAA2000-25GEA 1440 DKK
TCIAA2000-25G TCIAA2000-5G
5-Aminonicotinsyre ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Aminonicotinsyre
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 293°C
MDL Number: MFCD00129116
CAS-nummer: 24242-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&vid=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %