(Triisopropylsilyl)acetylen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1683-25ML T1683-5ML
TCIAT1683-25MLEA 2110 DKK
TCIAT1683-25ML TCIAT1683-5ML
(Triisopropylsilyl)acetylen ≥95.0% (by GC)
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₂₂Si
Kogepunkt: 100°C
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00075452
CAS-nummer: 89343-06-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&vid=1ea1036ced4c0b6cb06c3b262e5f4e606ef1a9d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %