Dichlordiethylsilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1976-25G D1976-5G
TCIAD1976-25GEA 2800 DKK
TCIAD1976-25G TCIAD1976-5G
Dichlordiethylsilan ≥98.0% (by GC)
Dichlorodiethylsilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Kogepunkt: 129°C
Smeltepunkt: -97°C
Flammepunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00000493
CAS-nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN nummer: 1767
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&vid=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %