Kalium perrhenat
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium perrhenate (VII)
P1939-1G P1939-5G
TCIAP1939-1GEA 403 DKK
TCIAP1939-1G TCIAP1939-5G
Kalium perrhenat
Kalium perrhenat
Formel: KO₄Re
Kogepunkt: 1370 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 550°C
Massefylde: 4,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011365
CAS-nummer: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c21b9b6c8616a3553506c2c0d8789727c83906&vid=4054514fa17e33f3da9c5f24f43351f4ae187666&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray powder to crystal
Rhenium 63.0 to 65.5 %