Cæsiumchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cesium Chloride
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 641 DKK
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cæsiumchlorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Kogepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Massefylde: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %