Natriumhydrogenkarbonat
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium bicarbonate
RC-092 RC-091
RC-092EA 1100 DKK
RC-092 RC-091
Natriumhydrogenkarbonat
Natriumhydrogenkarbonat
Formel: NaHCO₃
Molekylvægt: 84.01 g/mol
Smeltepunkt: 270
Massefylde: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003528
CAS-nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM