1-Methylcyclohexen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0200-25ML M0200-500ML M0200-100ML
TCIAM0200-25MLEA 452 DKK
TCIAM0200-25ML TCIAM0200-500ML TCIAM0200-100ML
1-Methylcyclohexen ≥98.0% (by GC)
1-Methylcyclohexene
Formel: C₇H₁₂
Kogepunkt: 110°C
Massefylde: 0,8102 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -3°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001548
CAS-nummer: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d06c63674ecb9f04641ee412311de8b74b2368a&vid=5d06c63674ecb9f04641ee412311de8b74b2368a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %