Cyclopenten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 165 DKK
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Cyclopenten ≥95.0% (by GC)
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
Molekylvægt: 68.12 g/mol
Kogepunkt: 46°C
Smeltepunkt: –135°C
Flammepunkt: –29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001394
CAS-nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN nummer: 2246
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %