Cyclopenten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0511-25ML C0511-500ML C0511-100ML
TCIAC0511-25MLEA 181 DKK
TCIAC0511-25ML TCIAC0511-500ML TCIAC0511-100ML
Cyclopenten ≥98.0% (by GC)
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
Molekylvægt: 68.12 g/mol
Kogepunkt: 46°C
Smeltepunkt: –135°C
Flammepunkt: –29°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001394
CAS-nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN nummer: 2246
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&vid=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %