Cyclohexen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0491-25ML C0491-500ML
TCIAC0491-25MLEA 132 DKK
TCIAC0491-25ML TCIAC0491-500ML
Cyclohexen ≥99.0% (by GC)
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 82°C
Smeltepunkt: –104 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -6°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN nummer: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&vid=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %