Bicyclohexyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0902-25ML
B0902-500ML
B0902-100ML
TCIAB0902-25MLEA
304
DKK
TCIAB0902-25ML
TCIAB0902-500ML
TCIAB0902-100ML
Bicyclohexyl ≥99.0% (by GC)
Bicyclohexyl
Formel:
C₁₂H₂₂ Molekylvægt: 166.31 g/mol Kogepunkt: 239°C Flammepunkt: 92°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003815 CAS-nummer: 92-51-3 EINECS: 202-161-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |