Methylcyclohexan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 132 DKK
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Methylcyclohexan ≥99.0% (by GC)
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: –127°C
Massefylde: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN nummer: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %