tert-Butylcyclohexan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0823-25ML B0823-100ML
TCIAB0823-25MLEA 321 DKK
TCIAB0823-25ML TCIAB0823-100ML
tert-Butylcyclohexan ≥99.0% (by GC)
tert-Butylcyclohexan
Formel: C₁₀H₂₀
Kogepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 0,8127 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001471
CAS-nummer: 3178-22-1
EINECS: 221-652-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&vid=ca171776c33af9adcdd20b2319094726af23ec9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %