4-Methylcyclohexanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0199-25ML M0199-500ML
TCIAM0199-25MLEA 156 DKK
TCIAM0199-25ML TCIAM0199-500ML
4-Methylcyclohexanon ≥98.0% (by GC)
4-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 48°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001643
CAS-nummer: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN nummer: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&vid=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %