Methylencyclohexan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0921-25ML M0921-5ML
TCIAM0921-25MLEA 4220 DKK
TCIAM0921-25ML TCIAM0921-5ML
Methylencyclohexan ≥97.0% (by GC)
Methylencyclohexan
Formel: C₇H₁₂
Kogepunkt: 101°C
Massefylde: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -6°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001661
CAS-nummer: 1192-37-6
EINECS: 214-752-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&vid=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %