2-Amino-3-formylpyridin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1818-1G A1818-5G
TCIAA1818-1GEA 304 DKK
TCIAA1818-1G TCIAA1818-5G
2-Amino-3-formylpyridin ≥97.0% (by GC)
2-Amino-3-formylpyridin
Formel: C₆H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01830382
CAS-nummer: 7521-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&vid=9c3825cbd52052709688ef04d89d672443c857f9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C