Methyl3-(trifluormethyl)benzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
M1718-25G
M1718-5G
TCIAM1718-25GEA
419
DKK
TCIAM1718-25G
TCIAM1718-5G
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekylvægt: 204.15 g/mol Kogepunkt: 198°C Flammepunkt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00043543 CAS-nummer: 2557-13-3 UN nummer: 3272 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |