2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
C2380-100G
C2380-25G
TCIAC2380-100GEA
1100
DKK
TCIAC2380-100G
TCIAC2380-25G
2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat ≥98.0% (by GC)
2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat
Formel:
C₉H₁₁ClO₃S Molekylvægt: 234.7 g/mol Kogepunkt: 156°C |
MDL Number:
MFCD00000970 CAS-nummer: 80-41-1 EINECS: 201-277-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |