Chlor(di-tert-butyl)phosphin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 1610 DKK
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
Chlor(di-tert-butyl)phosphin ≥95.0% (by GC)
Chlor(di-tert-butyl)phosphin
Formel: C₈H₁₈ClP
Kogepunkt: 72°C
Smeltepunkt: 3°C
Flammepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00008815
CAS-nummer: 13716-10-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %