Methyl3-Brompropionat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromopropanoate
B0648-25G B0648-100G
TCIAB0648-25GEA 411 DKK
TCIAB0648-25G TCIAB0648-100G
Methyl3-Brompropionat ≥99.0% (by GC)
Methyl3-Brompropionat
Formel: C₄H₇BrO₂
Kogepunkt: 105°C
Flammepunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00000250
CAS-nummer: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&vid=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %