Cyclohexan ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C0469-25ML
C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA
132
DKK
TCIAC0469-25ML
TCIAC0469-500ML
Cyclohexan ≥99.5% (by GC)
Cyclohexane
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 81°C Smeltepunkt: 7 °C Massefylde: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –20°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN nummer: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 14,02723 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |