Cycloheptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0465-25ML C0465-5ML
TCIAC0465-25MLEA 1710 DKK
TCIAC0465-25ML TCIAC0465-5ML
Cycloheptan ≥98.0% (by GC)
Cycloheptane
Formel: C₇H₁₄
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004147
CAS-nummer: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN nummer: 2241
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&vid=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %