Cyclopropylamin ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0981-25ML C0981-5ML
TCIAC0981-25MLEA 362 DKK
TCIAC0981-25ML TCIAC0981-5ML
Cyclopropylamin ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Kogepunkt: 50°C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 1°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN nummer: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&vid=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %