Cyclohexylamin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminocyclohexane
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 140 DKK
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
Cyclohexylamin ≥99.0% (by GC)
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Kogepunkt: 135°C
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001486
CAS-nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN nummer: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %