Chlorcyclohexan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyclohexyl chloride
C0153-25ML C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA 132 DKK
TCIAC0153-25ML TCIAC0153-500ML
Chlorcyclohexan ≥98.0% (by GC)
Chlorocyclohexane
Formel: C₆H₁₁Cl
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: -44°C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003822
CAS-nummer: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&vid=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %