1,1-Cyclobutandicarboxylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
C0769-25G C0769-5G
TCIAC0769-25GEA 739 DKK
TCIAC0769-25G TCIAC0769-5G
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre
Formel: C₆H₈O₄
Molekylvægt: 144.13 g/mol
Kogepunkt: 663
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001325
CAS-nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&vid=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %