Cyclobutancarboxylsyre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0888-10G C0888-25G
TCIAC0888-10GEA 296 DKK
TCIAC0888-10G TCIAC0888-25G
Cyclobutancarboxylsyre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cyclobutancarboxylsyre
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 196°C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001323
CAS-nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828e15ac90e2750d824be5ce0e620b84f2f684a1&vid=cc04809349d25cca31a4117c436702c7ce9df7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %