1,3-Cyclopentandion ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Cyclopentane-1,3-dione
C1146-1G
C1146-5G
TCIAC1146-1GEA
255
DKK
TCIAC1146-1G
TCIAC1146-5G
1,3-Cyclopentandion ≥98.0% (by GC)
1,3-Cyclopentanedione
Formel:
C₅H₆O₂ Molekylvægt: 98.1 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001405 CAS-nummer: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |