Cycloheptanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Suberon, Cycloheptan-1-one
C0466-25ML C0466-500ML C0466-100ML
TCIAC0466-25MLEA 337 DKK
TCIAC0466-25ML TCIAC0466-500ML TCIAC0466-100ML
Cycloheptanon ≥98.0% (by GC)
Cycloheptanone
Formel: C₇H₁₂O
Molekylvægt: 112.17 g/mol
Kogepunkt: 180°C
Smeltepunkt: –21°C
Flammepunkt: 56°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004159
CAS-nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704bb2eeeae2eb499107b02b5771df6ea79eddd2&vid=c32f1e586196dd84c15f832f564cc3561ce9c94c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %