8-Methylquinolin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0419-25G M0419-5G
TCIAM0419-25GEA 838 DKK
TCIAM0419-25G TCIAM0419-5G
8-Methylquinolin ≥99.0% (by GC)
8-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 248°C
Smeltepunkt: –80°C
Massefylde: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006810
CAS-nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012bfdd23c84c699ac5505df1c0634201b5019b&vid=5802672698b566d80553e37cd08791d34fffe406&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %