4-Methylquinolin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L0024-25ML L0024-500ML L0024-100ML
TCIAL0024-25MLEA 345 DKK
TCIAL0024-25ML TCIAL0024-500ML TCIAL0024-100ML
4-Methylquinolin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 265°C
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006784
CAS-nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 14,05441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66ce4acf71b78e87a46344c7899059351d05429c&vid=336310ce87fb4db6f286cdab5eaef6cf77769f1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %