3-Methylquinolin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0782-25G M0782-500G M0782-5G
TCIAM0782-25GEA 813 DKK
TCIAM0782-25G TCIAM0782-500G TCIAM0782-5G
3-Methylquinolin ≥98.0% (by GC)
3-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 255°C
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1,0673 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014661
CAS-nummer: 612-58-8
EINECS: 210-315-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=199c6f06f009c3cf8b3ebecd1c43afb4b1083438&vid=e22a6e9a4a594e0e25d8a8a297574b942b1d99be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %