Chinaldin 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylquinoline
Q0005-25G Q0005-500G Q0005-100G
TCIAQ0005-25GEA 132 DKK
TCIAQ0005-25G TCIAQ0005-500G TCIAQ0005-100G
Chinaldin 98,0 GC, T
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 247°C
Smeltepunkt: –2°C
Flammepunkt: 110°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 14,08047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1601dfa5f08e58b01173c87a58719b05b1cc9792&vid=cc30712267a5d72b3c8cd30c61872c447fa99828&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %