Chinolin 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Q0011-25G
Q0011-500G
TCIAQ0011-25GEA
206
DKK
TCIAQ0011-25G
TCIAQ0011-500G
Chinolin 98,0 GC, T
Quinoline
Formel:
C₉H₇N Molekylvægt: 129.16 g/mol Kogepunkt: 238°C Smeltepunkt: –15°C Flammepunkt: 106°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006736 CAS-nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN nummer: 2656 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,08068 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |