6-Quinolinol ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Q0060-25G Q0060-5G
TCIAQ0060-25GEA 1890 DKK
TCIAQ0060-25G TCIAQ0060-5G
6-Quinolinol ≥96.0% (by titrimetric analysis)
6-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 192…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047611
CAS-nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cddbe580913a7c3d5d7ab805a78b44c5e802555&vid=8b8a880173dd9decb837e0fc60876c8e9d210343&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %