6-Methoxychinolin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxyquinoline
M0891-25G M0891-5G
TCIAM0891-25GEA 1800 DKK
TCIAM0891-25G TCIAM0891-5G
6-Methoxychinolin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-6-quinolyl ether
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.19 g/mol
Kogepunkt: 284°C
Smeltepunkt: 19
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006800
CAS-nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&vid=b0f2071d9ac9d56cafee43b90b2f545cbbed8137&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %